Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Amino-m-anissäure 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

391460010 391460050
ACRO391460010EA 59.5 EUR InStock
ACRO391460010 ACRO391460050
4-Amino-m-anissäure 98%
4-Amino-m-anissäure


Formel: C₈H₉NO₃
Melting Pt: 186…188 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00016539
CAS-Nummer: 2486-69-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 191 °C
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge