Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Biphenyl-4-sulfonylchlorid 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

391960050 391960250
ACRO391960050EA 54.2 EUR InStock
ACRO391960050 ACRO391960250
Biphenyl-4-sulfonylchlorid 97%
Biphenyl-4-sulfonylchlorid


Formel: C₁₂H₉ClO₂S
Melting Pt: 114 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078658
CAS-Nummer: 1623-93-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 116 °C
HPLC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge