Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

tri-Natriumcitrat, wasserfrei 98%, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


391975000 391970025 391971000
ACRO391975000EA 66.3 EUR InStock
ACRO391975000 ACRO391970025 ACRO391971000
tri-Natriumcitrat, wasserfrei 98%, rein
tri-Natriumcitrat


Formel: C₆H₅Na₃O₇
Melting Pt: 300 °C
Dichte: 1,815 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 290 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012462
CAS-Nummer: 68-04-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge