Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
392140010 392140050
ACRO392140010EA 126 EUR InStock
ACRO392140010 ACRO392140050
Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Formel: C₅₅H₄₅ClOP₃Ru
MW: 951.405 g/mol
Melting Pt: 204…206 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049804
CAS-Nummer: 16971-33-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Cream to tan to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Ruthenium (Ru) ≥10.3 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge