Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Cyanphenylhydrazin Hydrochlorid 97+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

392300010 392300050 392300250
ACRO392300010EA 23.5 EUR InStock
ACRO392300010 ACRO392300050 ACRO392300250
4-Cyanphenylhydrazin Hydrochlorid 97+%
4-Cyanphenylhydrazin Hydrochlorid


Formel: C₇H₈ClN₃
Melting Pt: 249 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00673994
CAS-Nummer: 2863-98-1
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge