4-(Chlormethyl)benzoesäure 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
392890500
ACRO392890500EA 179 EUR InStock
ACRO392890500
4-(Chlormethyl)benzoesäure 98%
4-(Chloromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇ClO₂
MW: 170.60 g/mol
Melting Pt: 202 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002568
CAS-Nummer: 1642-81-5
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge