Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumfluorid 98+% zur Analyse

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

393190010 393190500 393192500
ACRO393190010EA 164 EUR InStock
ACRO393190010 ACRO393190500 ACRO393192500
Ammoniumfluorid 98+% zur Analyse
Ammonium fluoride


Formel: NH₄F
MW: 37.04 g/mol
Melting Pt: 160
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011423
CAS-Nummer: 12125-01-8
EINECS: 235-185-9
UN: 2505
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00524
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Adhering crystalline powder
Sulfated ash ≤0.01 %
Titration excess NaOH ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Hexafluorosilicate (SiF6) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
(NH4)HF2 ≤1.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge