Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

DL-Alanine methyl ester hydrochloride 98+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

393310010 393310050 393310250 393311000
ACRO393310010EA 21.3 EUR InStock
ACRO393310010 ACRO393310050 ACRO393310250 ACRO393311000
DL-Alanine methyl ester hydrochloride 98+%
DL-Alanine methyl ester hydrochloride


Formel: C₄H₉NO₂
MW: 139.58 g/mol
Melting Pt: 157…158 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00035523
CAS-Nummer: 13515-97-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge