Benzylphosphonsäure 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
393340010 393340050 393340250
ACRO393340010EA 28.2 EUR InStock
ACRO393340010 ACRO393340050 ACRO393340250
Benzylphosphonsäure 98%
Benzylphosphonsäure
Formel: C₇H₉O₃P
MW: 172.11 g/mol
Melting Pt: 165…166 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039519
CAS-Nummer: 6881-57-8
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 173 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge