Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

393810010 393810050
ACRO393810010EA 47.8 EUR InStock
ACRO393810010 ACRO393810050
2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure 97%
2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure


Formel: C₇H₆BF₃O₃
MW: 205.93 g/mol
Melting Pt: 121…125 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320763
CAS-Nummer: 175676-65-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge