Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

394030010 394030050
ACRO394030010EA 50.4 EUR InStock
ACRO394030010 ACRO394030050
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 98%
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
Appearance: Cream to brown Powder


Formel: C₁₃H₁₅ClN₂O
Melting Pt: 187…189 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00137741
CAS-Nummer: 52068-30-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Cream to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge