Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(2-Iodphenyl)essigsäure 97+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

394040010 394040050 394040250
ACRO394040010EA 19.6 EUR InStock
ACRO394040010 ACRO394040050 ACRO394040250
(2-Iodphenyl)essigsäure 97+%
(2-Iodphenyl)essigsäure


Formel: (C₆H₄I)CH₂COOH
MW: 262.05 g/mol
Melting Pt: 112…114 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00046546
CAS-Nummer: 18698-96-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 118 °C
HPLC ≥97.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge