4-(Hydroxymethyl)benzoesäure 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
394340010 394340100
ACRO394340010EA 53.4 EUR InStock
ACRO394340010 ACRO394340100
4-(Hydroxymethyl)benzoesäure 98%
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Melting Pt: 182…184 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017598
CAS-Nummer: 3006-96-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge