Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-Formyl-2-thiophenboronsäure 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

397150010 397150050
ACRO397150010EA 72 EUR InStock
ACRO397150010 ACRO397150050
5-Formyl-2-thiophenboronsäure 97%
5-Formyl-2-thiophenboronsäure


Formel: C₅H₅BO₃S
Melting Pt: 132…135 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02093666
CAS-Nummer: 4347-33-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge