1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidin 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
397720010 397720050
ACRO397720010EA 15.7 EUR InStock
ACRO397720010 ACRO397720050
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidin 97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidin
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
Melting Pt: 78…82 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02094488
CAS-Nummer: 123855-51-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge