4-Brom-2-iodanilin 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
397910050
ACRO397910050EA 154 EUR InStock
ACRO397910050
4-Brom-2-iodanilin 97%
4-Brom-2-iodanilin
Formel: C₆H₅BrIN
MW: 297.92 g/mol
Melting Pt: 69…72 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093764
CAS-Nummer: 66416-72-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge