3-Cyan-4-fluorbenzaldehyd 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
397940010 397940050
ACRO397940010EA 43.8 EUR InStock
ACRO397940010 ACRO397940050
3-Cyan-4-fluorbenzaldehyd 99%
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₄FNO
MDL Number: MFCD01863558
CAS-Nummer: 218301-22-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge