Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(1S,4S)-2-Boc-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

398040010 398040050
ACRO398040010EA 173 EUR InStock
ACRO398040010 ACRO398040050
(1S,4S)-2-Boc-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane 95%
(1S,4S)-2-Boc-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane
Appearance: White to light beige Powder


Formel: C₁₀H₁₈N₂O₂
Melting Pt: 74…76 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01569250
CAS-Nummer: 113451-59-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 77 °C
GC ≥94 %
Specific optical rotation -41° to -47° (20 °C, 589 nm) (C=1, chloroform)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge