4-Fluorphenethylbromid 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
398050050
ACRO398050050EA 61.6 EUR InStock
ACRO398050050
4-Fluorphenethylbromid 97%
4-Fluorphenethylbromid
Formel: C₈H₈BrF
MW: 203.05 g/mol
Siedepunkt: 100…104 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.4498 g/cm³
Flash-Pt: 93 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03844794
CAS-Nummer: 332-42-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5310 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge