Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

398200010 398202500
ACRO398200010EA 181 EUR InStock
ACRO398200010 ACRO398202500
5-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd 99%
5-(Trifluormethoxy)salicylaldehyd


Formel: C₈H₅F₃O₃
Siedepunkt: 82 °C (60 mmHg)
Melting Pt: 31…33 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075249
CAS-Nummer: 93249-62-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 30 to 34 °C
HPLC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge