Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidin 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

398270010 398270050
ACRO398270010EA 68.5 EUR InStock
ACRO398270010 ACRO398270050
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidin 97%
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidin


Formel: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186.25 g/mol
Flash-Pt: 91 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03419272
CAS-Nummer: 147081-49-0
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +2° to +4° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge