Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-phenylenediamine 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

398330010 398330050 398330250
ACRO398330010EA 43.3 EUR InStock
ACRO398330010 ACRO398330050 ACRO398330250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-phenylenediamine 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-phenylenediamine


Formel: C₁₁H₁₆N₂O₂
Melting Pt: 113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043022
CAS-Nummer: 71026-66-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge