GMBS (N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate) 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
398681000
ACRO398681000EA 219 EUR InStock
ACRO398681000
GMBS (N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate) 97%
GMBS (N-Succinimidyl 4-maleimidobutyrate)
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₆
Melting Pt: 124…132 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00036817
CAS-Nummer: 80307-12-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 130 °C
HPLC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge