Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Amino-2,6-dichlorpyridin 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

398700010 398700050
ACRO398700010EA 24 EUR InStock
ACRO398700010 ACRO398700050
4-Amino-2,6-dichlorpyridin 98%
4-Amino-2,6-dichlorpyridin


Formel: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163.01 g/mol
Melting Pt: 167…170 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052832
CAS-Nummer: 2587-02-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 173 °C
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge