D-Valin-methylester-hydrochlorid 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
398720010 398720050
ACRO398720010EA 25.5 EUR InStock
ACRO398720010 ACRO398720050
D-Valin-methylester-hydrochlorid 99%
D-Valine methyl ester hydrochloride
Formel: C₆H₁₃NO₂
MW: 167.633 g/mol
Melting Pt: 158…162 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00237309
CAS-Nummer: 7146-15-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -13.5° to -17.5° (20°C, 589 nm) (c=2,H2O)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge