Ethyltrifluorpyruvat 98+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
399010050
ACRO399010050EA 53.1 EUR InStock
ACRO399010050
Ethyltrifluorpyruvat 98+%
Ethyltrifluorpyruvat
Formel: C₅H₅F₃O₃
Flash-Pt: 27 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00114935
CAS-Nummer: 13081-18-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3390 to 1.3410 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge