Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

399110010 399110100
ACRO399110010EA 31 EUR InStock
ACRO399110010 ACRO399110100
2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde 98%
2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde
Appearance: White to light beige Powder


Formel: C₂₁H₁₉OP
MW: 318.356 g/mol
Melting Pt: 213…217 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075596
CAS-Nummer: 24720-64-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) ≥97.5 %
NMR (31P-NMR) ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge