Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

399250010 399250050
ACRO399250010EA 35.7 EUR InStock
ACRO399250010 ACRO399250050
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid 98%
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid


Formel: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229.28 g/mol
Melting Pt: 116…119 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00237380
CAS-Nummer: 28697-17-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
Specific optical rotation +62.0° to +65.0° (20 °C, 589 nm) (c=1%, acetic acid)
Titration with NaOH ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge