N-Boc-D-serine methyl ester 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
399370100
ACRO399370100EA 156 EUR InStock
ACRO399370100
N-Boc-D-serine methyl ester 97%
N-Boc-D-serine methyl ester
Formel: C₉H₁₇NO₅
Siedepunkt: 215 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,08 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00270516
CAS-Nummer: 95715-85-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge