Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Chlor-2,4(3H,5H)-furandion 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

399650100 399650500
ACRO399650100EA 37.1 EUR InStock
ACRO399650100 ACRO399650500
3-Chlor-2,4(3H,5H)-furandion 97%
3-Chlor-2,4(3H,5H)-furandion


Formel: C₄H₃ClO₃
MW: 134.52 g/mol
Melting Pt: 208 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134273
CAS-Nummer: 4971-55-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge