Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethyl hydrogen malonate 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

399900050 399900250 399902500
ACRO399900050EA 40.3 EUR InStock
ACRO399900050 ACRO399900250 ACRO399902500
Ethyl hydrogen malonate 95%
Ethyl hydrogen malonate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid


Formel: C₅H₈O₄
Siedepunkt: 106,5 °C (3 mmHg)
Dichte: 1,119 g/cm³
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00020490
CAS-Nummer: 1071-46-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥94 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge