DL-Alanine ethyl ester hydrochloride 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
400430250
ACRO400430250EA 133 EUR InStock
ACRO400430250
DL-Alanine ethyl ester hydrochloride 99%
DL-Alanine ethyl ester hydrochloride
Appearance: White Powder and/or granules
Formel: C₅H₁₂ClNO₂
Melting Pt: 87 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013018
CAS-Nummer: 617-27-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge