Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Alcianblau 8GX, zertifiziert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

400460100 400460250 400461000
ACRO400460100EA 234 EUR InStock
ACRO400460100 ACRO400460250 ACRO400461000
Alcianblau 8GX, zertifiziert
Alcianblau 8 GX


Formel: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Melting Pt: 148 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010720
CAS-Nummer: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark blue to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %
UV Lambda max 615 to 635 nm (in water)
BSC Certification Passes

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge