Alizarinrot S (Natriumsalz), rein, zertifiziert
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
400480250 400481000
ACRO400480250EA 119 EUR InStock
ACRO400480250 ACRO400481000
Alizarinrot S (Natriumsalz), rein, zertifiziert
Alizarinrot S (Natriumsalz)
Formel: C₁₄H₇NaO₇S
MW: 342.26 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013049
CAS-Nummer: 130-22-3
EINECS: 204-981-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 590 to 599 nm
Visual transition interval from pH 9.4 (orange-brown) to pH 12.0 (violet)
BSC Certification Passes
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge