Alizaringelb R (Natriumsalz) 96%, rein
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
400490250
ACRO400490250EA 41.1 EUR InStock
ACRO400490250
Alizaringelb R (Natriumsalz) 96%, rein
Alizaringelb R (Natriumsalz)
Formel: C₁₃H₈N₃NaO₅
MW: 309.22 g/mol
Melting Pt: 253…254 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067121
CAS-Nummer: 1718-34-9
EINECS: 217-002-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (105°C)
UV spectrophotometry ≥95 %
Visual transition interval from pH 10.2 (yellow) to pH 12.0 (red)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..