Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Amino-5-nitrophenol 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

400902500 400900010 400900250 400900500
ACRO400902500EA 198 EUR InStock
ACRO400902500 ACRO400900010 ACRO400900250 ACRO400900500
2-Amino-5-nitrophenol 95%
2-Amino-5-nitrophenol


Formel: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Melting Pt: 198…202 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007692
CAS-Nummer: 121-88-0
EINECS: 204-503-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Rust brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge