Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Azelainsäure 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

401520250 401521000 401525000
ACRO401520250EA 29.4 EUR InStock
ACRO401520250 ACRO401521000 ACRO401525000
Azelainsäure 98%
Azelainsäure


Formel: C₉H₁₆O₄
MW: 188.22 g/mol
Siedepunkt: 237 °C (20hPa)
Melting Pt: 98…103 °C
Flash-Pt: 215 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004432
CAS-Nummer: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Merck Index: 13,00908
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge