Benzyldimethylhexadecylammoniumchlorid Hydrat 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
402070050 402075000
ACRO402070050EA 19.8 EUR InStock
ACRO402070050 ACRO402075000
Benzyldimethylhexadecylammoniumchlorid Hydrat 97%
Benzyldimethylhexadecylammoniumchlorid Hydrat
Formel: C₂₅H₄₆ClN
Melting Pt: 54…58 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149967
CAS-Nummer: 122-18-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 % (on anhydrous substance)
Water ≤10 % (K.F.)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge