Bis(2-ethylhexyl)phosphat 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
402470010 402470050
ACRO402470010EA 219 EUR InStock
ACRO402470010 ACRO402470050
Bis(2-ethylhexyl)phosphat 95%
Bis(2-ethylhexyl)phosphat
Formel: C₁₆H₃₅O₄P
Siedepunkt: 48 °C (12 mmHg)
Melting Pt: –60 °C
Dichte: 0,97 g/cm³
Flash-Pt: 137 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009492
CAS-Nummer: 298-07-7
EINECS: 206-056-4
UN: 1902
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥94 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge