Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Bromanilin 96% pract.

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

402871000 402875000
ACRO402871000EA 55 EUR InStock
ACRO402871000 ACRO402875000
4-Bromanilin 96% pract.
4-Bromanilin


Formel: C₆H₆BrN
Siedepunkt: 230…250 °C
Melting Pt: 60…64 °C
Dichte: 1,497 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007822
CAS-Nummer: 106-40-1
EINECS: 203-393-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01388
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Cream to grey to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥95 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge