Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bromphenolblau 0,1% in Wasser, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


403150250 403151000
ACRO403150250EA 65.8 EUR InStock
ACRO403150250 ACRO403151000
Bromphenolblau 0,1% in Wasser, rein
Bromphenolblau


Formel: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669.97 g/mol
Melting Pt: 273
Dichte: 1 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005875
CAS-Nummer: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Concentration (by UV) About 0.1%
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 217 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +150° to +156° (20 °C, 589 nm) (C=1, dioxane)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge