2-Brompyrimidin 97+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
403230010 403230050
ACRO403230010EA 27.6 EUR InStock
ACRO403230010 ACRO403230050
2-Brompyrimidin 97+%
2-Bromopyrimidine
Formel: C₄H₃BrN₂
MW: 158.99 g/mol
Siedepunkt: 62…64 °C (1.5 mmHg)
Melting Pt: 55…56 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014601
CAS-Nummer: 4595-60-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
HPLC ≥97.0 %
Specific optical rotation -11° to -16° (20 °C, 589 nm) (c=4, MeOH)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge