Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

tert-Butylethylether 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

403530250 403531000
ACRO403530250EA 247 EUR InStock
ACRO403530250 ACRO403531000
tert-Butylethylether 97%
tert-Butylethylether


Formel: C₆H₁₄O
Siedepunkt: 71 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –94 °C
Dichte: 0,75 g/cm³
Flash-Pt: –19 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009225
CAS-Nummer: 637-92-3
EINECS: 211-309-7
UN: 1179
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03809
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3746 to 1.3766 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge