Butylformiat 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
403541000
ACRO403541000EA 53.5 EUR InStock
ACRO403541000
Butylformiat 97%
Butylformiat
Formel: C₅H₁₀O₂
Siedepunkt: 107 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –91 °C
Dichte: 0,894 g/cm³
Flash-Pt: 18 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003296
CAS-Nummer: 592-84-7
EINECS: 209-772-5
UN: 1128
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3880 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge