Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Butyl-4-hydroxybenzoat 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

403571000 403575000
ACRO403571000EA 51.9 EUR InStock
ACRO403571000 ACRO403575000
Butyl-4-hydroxybenzoat 99+%
Butyl-4-hydroxybenzoat


Formel: C₁₁H₁₄O₃
Siedepunkt: 156 °C (3,5 mmHg)
Melting Pt: 68…71 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 181 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016478
CAS-Nummer: 94-26-8
EINECS: 202-318-7
Merck Index: 13,01583
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥99.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge