Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Chloressigsäureanhydrid 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

404420250 404421000 404422500
ACRO404420250EA 51 EUR InStock
ACRO404420250 ACRO404421000 ACRO404422500
Chloressigsäureanhydrid 97%
Chloressigsäureanhydrid


Formel: C₄H₄Cl₂O₃
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 51…59 °C
Dichte: 1,5497 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 143 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000929
CAS-Nummer: 541-88-8
EINECS: 208-794-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02130
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 60 °C
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge