Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-(Chlorsulfonyl)benzoesäure 96%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

405060250 405060050
ACRO405060250EA 237 EUR InStock
ACRO405060250 ACRO405060050
4-(Chlorsulfonyl)benzoesäure 96%
4-(Chlorsulfonyl)benzoesäure


Formel: C₇H₅ClO₄S
Melting Pt: 230 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007448
CAS-Nummer: 10130-89-9
EINECS: 233-367-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥95 %
Color scale ≤10 APHA
Free amine ≤0.01 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge