Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cumarin 343, rein Laserqualität

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


405685000 405681000
ACRO405685000EA 233 EUR InStock
ACRO405685000 ACRO405681000
Cumarin 343, rein Laserqualität
Coumarin 343
Appearance: Orange Crystalline powder


Formel: C₁₆H₁₅NO₄
Melting Pt: 240 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051335
CAS-Nummer: 55804-65-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 409 nm (in Basic Ethanol)
Fluorescence max 470 nm (in Basic Ethanol)
Optimum lasing 518 nm (in Methanol)
Suitability (for use as a laser dye) Passes test
Molar absorption coefficient 19900 l/(mol.cm) (at Lambda max)

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge