Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat 98+% ACS

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

405855000 405850025 405851000
ACRO405855000EA 126 EUR InStock
ACRO405855000 ACRO405850025 ACRO405851000
Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat 98+% ACS
Kupfer(II)nitrat Hemipentahydrat


Formel: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
MW: 232.59 g/mol
Melting Pt: 114 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02253001
CAS-Nummer: 19004-19-4
EINECS: 221-838-5
UN: 3085
ADR: 5.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Blue Crystalline powder
Titration Iodometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Nickel (Ni) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..