1,4-Cyclohexandicarbonsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 99+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
406040050
ACRO406040050EA 15.8 EUR InStock
ACRO406040050
1,4-Cyclohexandicarbonsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 99+%
1,4-Cyclohexandicarbonsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₈H₁₂O₄
Melting Pt: 165…168 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001465
CAS-Nummer: 1076-97-7
EINECS: 214-068-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 168 °C
GC ≥99.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge